3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-5-phenyl-1H-pyrazol-3-amine, (3-Amino-4-bromo-1H-pyrazol-5-yl)benzene
A10621.03
A10621.06
A10621.03EA
800
CZK
A10621.03
A10621.06
3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole 96%
3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 96%
CAS No.: 2845-78-5
Molecular Formula: C9H8BrN3
Formula Weight: 238.09
Odour: Odourless
Melting Point: 111-117°
MDL No.: MFCD00082666
Vzorec:
C₉H₈BrN₃ Bod tání: 111…117 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082666 CAS číslo: 2845-78-5 |