Tisk…
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
371790010 371790050
ACRO371790010EA 2020 CZK
ACRO371790010 ACRO371790050
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₅IN₂
MW: 208,0000 g/mol
Bod tání: 61…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663860
CAS číslo: 39806-90-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Semitransparent crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 67 °C
GC ≥96.0 %