4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
696455-25G
696455-5G
SIAL696455-25GEA
12870
CZK
SIAL696455-25G
SIAL696455-5G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₄H₅BrN₂ MW: 161,00 g/mol |
MDL Number:
MFCD02179565 CAS číslo: 15803-02-8 |