Tisk…
Guanine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
51030-10G 51030-50G
SIAL51030-10GEA 1540 CZK
SIAL51030-10G SIAL51030-50G
Guanine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Guanine hydrochloride
Vzorec: C₅H₆ClN₅O
MDL Number: MFCD00213670
CAS číslo: 635-39-2
EINECS: 211-235-5