6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
L-Ascorbic acid 6-palmitate, Palmitoyl-L-ascorbic acid, Ascorbyl Palmitate, (S)-2-((R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl)-2-hydroxyethyl palmitate, L(+)-Ascorbyl palmitate
76183-100G
76183-25G
SIAL76183-100GEA
4690
CZK
SIAL76183-100G
SIAL76183-25G
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, Sigma-Aldrich®
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Vzorec:
C₂₂H₃₈O₇ MW: 414.54 g/mol Bod varu: ∼250 °C Bod tání: 107…117 °C |
MDL Number:
MFCD00005377 CAS číslo: 137-66-6 EINECS: 205-305-4 |