Tisk…
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylboronic acid
359580010 359580050
ACRO359580010EA 1420 CZK
ACRO359580010 ACRO359580050
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid 98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01009695
CAS číslo: 94839-07-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 106.0 %