Tisk…
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
635995-1G 635995-5G
SIAL635995-1GEA 945 CZK
SIAL635995-1G SIAL635995-5G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid, Sigma-Aldrich®
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
MDL Number: MFCD01009696
CAS číslo: 164014-95-3