1,4-Benzodioxane-6-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
635995-1G
635995-5G
SIAL635995-1GEA
945
CZK
SIAL635995-1G
SIAL635995-5G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid, Sigma-Aldrich®
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Vzorec:
C₈H₉BO₄ |
MDL Number:
MFCD01009696 CAS číslo: 164014-95-3 |