1,4-Benzodioxane-6-boronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
L20296.03
L20296.06
L20296.03EA
1940
CZK
L20296.03
L20296.06
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid 97%
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 164014-95-3
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Beilstein Reference: 7478648
MDL No.: MFCD01009696
Vzorec:
C₈H₉BO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01009696 CAS číslo: 164014-95-3 |