Tisk…
Anisomycin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidin-3-yl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ300
A9789-100MG A9789-25MG A9789-5MG
SIALA9789-100MGEA 16820 CZK
SIALA9789-100MG SIALA9789-25MG SIALA9789-5MG
Anisomycin, Sigma-Aldrich®
Anisomycin
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265.31 g/mol
MDL Number: MFCD00077650
CAS číslo: 22862-76-6
EINECS: 245-269-7
UN: 3462
ADR: 6.1 III