Tisk…
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
238902-100G 238902-1G 238902-25G 238902-5G
SIAL238902-100GEA 57000 CZK
SIAL238902-100G SIAL238902-1G SIAL238902-25G SIAL238902-5G
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Vzorec: C₆H₁₅ClOSi
MDL Number: MFCD00009919
CAS číslo: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN: 2920
ADR: 8,II