Tisk…
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
92749-25ML 92749-5ML
SIAL92749-25MLEA 21250 CZK
SIAL92749-25ML SIAL92749-5ML
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Vzorec: C₆H₁₅ClOSi
MW: 166,72 g/mol
MDL Number: MFCD00009919
CAS číslo: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN: 2920
ADR: 8,II