2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
219020050
219020250
219021000
ACRO219020050EA
4860
CZK
ACRO219020050
ACRO219020250
ACRO219021000
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. stabilizovaný
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Vzorec:
C₆H₁₅ClOSi Bod varu: 57…59 °C (8 mmHg) Hustota: 0,94 g/cm³ Bod vzplanutí: 46 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00009919 CAS číslo: 76513-69-4 EINECS: 278-483-4 UN: 2920 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |
Stabilizer | ≤200 ppm Diisopropylethylamine |