1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L16604.06
L16604.14
L16604.06EA
3160
CZK
L16604.06
L16604.14
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Purity: 95%
CAS No.: 102488-47-1
Molecular Formula: C10H10ClF13Si
Formula Weight: 440.71
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.3453
Boiling Point: 189-191°
Beilstein Reference: 7040835
UN No.: 2986
MDL No.: MFCD00042359
Vzorec:
C₁₀H₁₀ClF₁₃Si Bod varu: 189…191 °C Hustota: 1,461 Bod vzplanutí: 52 °C (125 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042359 CAS číslo: 102488-47-1 UN: 2986 ADR: 8,II |