Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
667420-25G 667420-5G
SIAL667420-25GEA 24300 CZK
SIAL667420-25G SIAL667420-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
Vzorec: C₁₄H₁₉F₁₃O₃Si
MDL Number: MFCD00042333
CAS číslo: 51851-37-7
EINECS: 257-473-3