Tisk…
Allantoin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
M-Clarity™ quality level = MQ100
05670-100G 05670-25G
SIAL05670-100GEA 985 CZK
SIAL05670-100G SIAL05670-25G
Allantoin, Sigma-Aldrich®
Allantoin
Vzorec: C₄H₆N₄O₃
MW: 158,12 g/mol
MDL Number: MFCD00005260
CAS číslo: 97-59-6
EINECS: 202-592-8