Allantoin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
102841000
102845000
ACRO102841000EA
1200
CZK
ACRO102841000
ACRO102845000
Allantoin 98%
Allantoin
Vzorec:
C₄H₆N₄O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005260 CAS číslo: 97-59-6 EINECS: 202-592-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |