Tisk…
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanone
A11164.06 A11164.03
A11164.06EA 7180 CZK
A11164.06 A11164.03
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Purity: 98% CAS No.: 175136-66-0 Molecular Formula: C17H6F12O Formula Weight: 454.22 Melting Point: 139-140° MDL No.: MFCD00042474
Vzorec: C₁₇H₆F₁₂O
MW: 454,22 g/mol
Bod tání: 139…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042474
CAS číslo: 175136-66-0