Tisk…
3,4-Dimethylbenzophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (3,4-Dimethylphenyl)(phenyl)methanone
B20965.14 B20965.22
B20965.14EA 1370 CZK
B20965.14 B20965.22
3,4-Dimethylbenzophenone ≥99%
3,4-Dimethylbenzophenone
Purity: 99% CAS No.: 2571-39-3 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.28 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-47° Boiling Point: 335° Beilstein Reference: 1952043 MDL No.: MFCD00008525
Vzorec: C₁₅H₁₄O
MW: 210.28 g/mol
Bod varu: 335 °C
Bod tání: 44…47 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008525
CAS číslo: 2571-39-3
EINECS: 219-916-9