Tisk…
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
B22067.03 B22067.06
B22067.03EA 1360 CZK
B22067.03 B22067.06
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 144896-51-5 Molecular Formula: C16H16O2 Formula Weight: 240.30 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5860 Boiling Point: 162-163°/1mm MDL No.: MFCD00800683
Vzorec: C₁₆H₁₆O₂
MW: 240,30 g/mol
Bod varu: 162…163 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,10
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800683
CAS číslo: 144896-51-5