Tisk…
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, (3S)-3-Hydroxypiperidine, N-BOC protected
H52771.03 H52771.06
H52771.03EA 2150 CZK
H52771.03 H52771.06
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Purity: 97% CAS No.: 143900-44-1 Molecular Formula: C10H19NO3 Formula Weight: 201.27 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Melting Point: 46-50° Optical Rotation: +23° (c=5 in methanol) MDL No.: MFCD04115307
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Bod tání: 46…50 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115307
CAS číslo: 143900-44-1