Tisk…
1-Boc-3-(methylamino)piperidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-methylaminopieridine
H52773.03 H52773.06
H52773.03EA 1500 CZK
H52773.03 H52773.06
1-Boc-3-(methylamino)piperidine 97%
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 392331-89-4 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 Boiling Point: 95-99°/0.6mm MDL No.: MFCD04114980
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.31 g/mol
Bod varu: 95…99 °C (0.6 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114980
CAS číslo: 392331-89-4