Tisk…
4-(Boc-amino)piperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
540935-1G 540935-25G 540935-5G
SIAL540935-1GEA 1660 CZK
SIAL540935-1G SIAL540935-25G SIAL540935-5G
4-(Boc-amino)piperidine, Sigma-Aldrich®
4-(Boc-amino)piperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
MDL Number: MFCD00798171
CAS číslo: 73874-95-0