(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-Aminopiperidine, 3-BOC protected
H52788.03
H52788.06
H52788.03EA
1630
CZK
H52788.03
H52788.06
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 172603-05-3
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
MDL No.: MFCD03839941
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03839941 CAS číslo: 172603-05-3 |