Tisk…
Geranyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
329118-25G 329118-5G
SIAL329118-25GEA 6410 CZK
SIAL329118-25G SIAL329118-5G
Geranyl bromide, Sigma-Aldrich®
Geranyl bromide
Vzorec: C₁₀H₁₇Br
MW: 217,16 g/mol
MDL Number: MFCD00000243
CAS číslo: 6138-90-5
EINECS: 228-123-7