Tisk…
Acepromazine maleate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
A7111-10MG A7111-50MG
SIALA7111-10MGEA 5080 CZK
SIALA7111-10MG SIALA7111-50MG
Acepromazine maleate, Sigma-Aldrich®
Acepromazine maleate
Vzorec: C₂₃H₂₆N₂O₅S
CAS číslo: 3598-37-6
EINECS: 222-748-9