Tisk…
Ionomycin
Dodavatel: Cayman Chemical
10004974-1 10004974-5 10004974-10 10004974-25
CAYM10004974-1EA 1810 CZK
CAYM10004974-1 CAYM10004974-5 CAYM10004974-10 CAYM10004974-25
Ionomycin
Ionomycin
Vzorec: C₄₁H₇₂O₉
MDL Number: MFCD06798385
CAS číslo: 56092-81-0