Tisk…
Ionomycin ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
J62448.MX J62448.X0
J62448.MXEA 2700 CZK
J62448.MX J62448.X0
Ionomycin ≥98%
Ionomycin
Vzorec: C₄₁H₇₂O₉
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06798385
CAS číslo: 56092-81-0
UN: 1993
ADR: 3,II