1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B21804.06
B21804.14
B21804.06EA
1270
CZK
B21804.06
B21804.14
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole ≥97%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Purity: 97%
CAS No.: 41532-84-7
Molecular Formula: C15H15N
Formula Weight: 209.29
Melting Point: 114-119°
Beilstein Reference: 153709
Vzorec:
C₁₅H₁₅N Bod tání: 114…119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082627 CAS číslo: 41532-84-7 EINECS: 255-429-8 |