Tisk…
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dyphylline, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
D0633-1KG D0633-500G
SIALD0633-1KGEA 0 CZK
SIALD0633-1KG SIALD0633-500G
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline, Sigma-Aldrich®
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Vzorec: C₁₀H₁₄N₄O₄
MW: 254,24 g/mol
MDL Number: MFCD00005759
CAS číslo: 479-18-5
EINECS: 207-526-1