Tisk…
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
115051000 115055000
ACRO115051000EA 2570 CZK
ACRO115051000 ACRO115055000
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline 99%
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Vzorec: C₁₀H₁₄N₄O₄
Bod tání: 160…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005759
CAS číslo: 479-18-5
EINECS: 207-526-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)