Tisk…
Theophylline-7-acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7H-purin-7-yl)acetic acid
A11473.14 A11473.22 A11473.36
A11473.14EA 3510 CZK
A11473.14 A11473.22 A11473.36
Theophylline-7-acetic acid ≥98%
Theophylline-7-acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 652-37-9 Molecular Formula: C9H10N4O4 Formula Weight: 238.20 Melting Point: 268-272° Beilstein Reference: 279221 Merck Reference: 14,24 MDL No.: MFCD00022832
Vzorec: C₉H₁₀N₄O₄
MW: 238.20 g/mol
Bod tání: 268…272 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022832
CAS číslo: 652-37-9
EINECS: 211-490-2