Tisk…
Theophyllin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T1633-50G T1633-1KG T1633-100G T1633-250G
SIALT1633-50GEA 1390 CZK
SIALT1633-50G SIALT1633-1KG SIALT1633-100G SIALT1633-250G
Theophyllin, Sigma-Aldrich®
Theophyllin
Vzorec: C₇H₈N₄O₂
MDL Number: MFCD00079619
CAS číslo: 58-55-9
EINECS: 200-385-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III