Tisk…
Theophyllin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
J60203.5H J60203.RX
J60203.5HEA 2690 CZK
J60203.5H J60203.RX
Theophyllin
Theophyllin
Vzorec: C₇H₈N₄O₂
Bod tání: 270…274 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079619
CAS číslo: 58-55-9
EINECS: 200-385-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9285