Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
95220-1G
95220-5G
SIAL95220-1GEA
3140
CZK
SIAL95220-1G
SIAL95220-5G
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol), Sigma-Aldrich®
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Vzorec:
C₂₈H₄₄O |
MDL Number:
MFCD00166988 CAS číslo: 50-14-6 EINECS: 200-014-9 UN: 2811 ADR: 6.1,II |