Tisk…
Strychnine hemisulphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
S7001-100G S7001-25G S7001-5G
SIALS7001-100GEA 22470 CZK
SIALS7001-100G SIALS7001-25G SIALS7001-5G
Strychnine hemisulphate, Sigma-Aldrich®
Strychnine hemisulphate
Vzorec: C₄₂H₄₆N₄O₈S
MDL Number: MFCD00068328
CAS číslo: 60-41-3
EINECS: 200-477-7
UN: 1692
ADR: 6.1 I