Tisk…
Lansoprazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(((3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
L8533-1G L8533-250MG
SIALL8533-1GEA 5840 CZK
SIALL8533-1G SIALL8533-250MG
Lansoprazole, Sigma-Aldrich®
Lansoprazole
Vzorec: C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
MDL Number: MFCD00866873
CAS číslo: 103577-45-3