Tisk…
D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
336780500 336780100
ACRO336780500EA 26590 CZK
ACRO336780500 ACRO336780100
D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate 98+%
D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
Vzorec: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂·H₂O
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11865368
CAS číslo: 103404-75-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %
Specific extinction E (1%/1cm) ≥17500 (385 nm, 0.5 M Na2CO3) (pH 11.5)