D(-)-Luciferin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
L9504-100MG
L9504-10MG
L9504-1MG
L9504-50MG
L9504-5MG
SIALL9504-100MGEA
91880
CZK
SIALL9504-100MG
SIALL9504-10MG
SIALL9504-1MG
SIALL9504-50MG
SIALL9504-5MG
D(-)-Luciferin, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Luciferin
Vzorec:
C₁₁H₈N₂O₃S₂ MW: 280.3228 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042929 CAS číslo: 2591-17-5 EINECS: 219-981-3 |