Tisk…
D-(-)-Luciferin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
L6152-10MG L6152-1MG
SIALL6152-10MGEA 45500 CZK
SIALL6152-10MG SIALL6152-1MG
D-(-)-Luciferin, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Luciferin
Vzorec: C₁₁H₈N₂O₃S₂
MDL Number: MFCD00042929
CAS číslo: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3