Tisk…
D-(-)-Luciferin
Dodavatel: Biotium
10100-2 10100 10100-1
10100-2EA 33090 CZK
10100-2 10100. 10100-1
D-(-)-Luciferin
D-(-)-Luciferin
Vzorec: C₁₁H₈N₂O₃S₂
MDL Number: MFCD00042929
CAS číslo: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3