D-(-)-Luciferin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
337050500
337050100
ACRO337050500EA
23310
CZK
ACRO337050500
ACRO337050100
D-(-)-Luciferin
D-(-)-Luciferin
Vzorec:
C₁₁H₈N₂O₃S₂ MW: 280.3228 g/mol Bod tání: 200 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00042929 CAS číslo: 2591-17-5 EINECS: 219-981-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2.0 % (K.F.) |
HPLC | ≥97.5 % |
UV Lambda max | 266 to 270 nm (c=1, CH3OH) |
Specific optical rotation | -32.0° to -36.0° (20°C, 589 nm) (c=1, DMF) |
Molar extinction coefficient | ≥6900 l/(mol.cm) (266 to 270 nm, c=1, CH3OH) |