Tisk…
Retinoic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
11017-50 11017-500
CAYM11017-50EA 1480 CZK
CAYM11017-50 CAYM11017-500
Retinoic acid
Retinoic acid
Vzorec: C₂₀H₂₈O₂
MDL Number: MFCD00001551
CAS číslo: 302-79-4
EINECS: 206-129-0