Tisk…
Folic acid 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
216630100 216630500 216632500
ACRO216630100EA 2640 CZK
ACRO216630100 ACRO216630500 ACRO216632500
Folic acid 97%, pure
Folic acid
Vzorec: C₁₉H₁₉N₇O₆
MW: 441.41 g/mol
Bod tání: 250 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079305
CAS číslo: 59-30-3
EINECS: 200-419-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥96.0 %