Tisk…
MOPS 1 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M1442-100ML M1442-1L M1442-500ML
SIALM1442-100MLEA 3630 CZK
SIALM1442-100ML SIALM1442-1L SIALM1442-500ML
MOPS 1 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
MOPS
Vzorec: C₇H₁₅NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006183
CAS číslo: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5