Tisk…
1,5-Diphenyl-2,4-pentadien-1-one ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Cinnamylideneacetophenone
A15114.06 A15114.14
A15114.06EA 749 CZK
A15114.06 A15114.14
1,5-Diphenyl-2,4-pentadien-1-one ≥98%
1,5-Diphenyl-2,4-pentadien-1-one
Purity: 98+% CAS No.: 614-57-3 Molecular Formula: C17H14O Formula Weight: 234.30 Melting Point: 100-102° Beilstein Reference: 1870052
Vzorec: C₁₇H₁₄O
MW: 234.30 g/mol
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020692
CAS číslo: 614-57-3
EINECS: 210-385-9