Tisk…
Hesperidin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)chroman-4-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
H5254-100G H5254-25G
SIALH5254-100GEA 6680 CZK
SIALH5254-100G SIALH5254-25G
Hesperidin, Sigma-Aldrich®
Hesperidin
Vzorec: C₂₈H₃₄O₁₅
MW: 610,56 g/mol
MDL Number: MFCD00075663
CAS číslo: 520-26-3
EINECS: 208-288-1