Tisk…
Buffers, TRIS, 0,5 M solutions
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J62287.AP J62287.K2 J61141.AP J61141.K2 J61144.AP J61144.K2 J62131.AP J62131.K2 J63735.AP J63735.K2
J62287.APEA 2040 CZK
J62287.AP J62287.K2 J61141.AP J61141.K2 J61144.AP J61144.K2 J62131.AP J62131.K2 J63735.AP J63735.K2
Buffers, TRIS, 0,5 M solutions
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 77-86-1
MDL No.: MFCD00004679