Tisk…
Buffers, sodium phosphate, 0,5 M solutions
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J60825.AK J60825.AP J61561.AK J61561.AP J60158.AK J60158.AP J61151.AK J61151.AP J61456.AK J61456.AP J63791.AK J63791.AP
J60825.AKEA 3750 CZK
J60825.AK J60825.AP J61561.AK J61561.AP J60158.AK J60158.AP J61151.AK J61151.AP J61456.AK J61456.AP J63791.AK J63791.AP
Buffers, sodium phosphate, 0,5 M solutions
Pufry Pufry biologické
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00146206
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Fyzická forma Liquid
MDL čí. MFCD00146206