HEPES, 0.5 M buffer solutions
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J60064.AE
J60064.AK
J63002.AE
J63002.AK
J61047.AE
J61047.AK
J60463.AE
J60463.AK
J61275.AE
J61275.AK
J63218.AE
J63218.AK
J60064.AEEA
2280
CZK
J60064.AE
J60064.AK
J63002.AE
J63002.AK
J61047.AE
J61047.AK
J60463.AE
J60463.AK
J61275.AE
J61275.AK
J63218.AE
J63218.AK
HEPES, 0.5 M buffer solutions
Pufry
Pufry biologické
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158