Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
213180100
213180250
213181000
ACRO213180100EA
3360
CZK
ACRO213180100
ACRO213180250
ACRO213181000
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex 99%
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex
Vzorec:
C₂H₆BrCuS MW: 205.58 g/mol Bod tání: 132 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043295 CAS číslo: 54678-23-8 EINECS: 259-292-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to beige to green to grey Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |